Learn More
Aluminiumoxid, Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum oxide sputtering target |
| Namenshinweis | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Menge | Je 1 |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| MDL-Nummer | MFCD00003424 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 101.96 |
| Reinheit (%) | 99.99% |