Learn More
Aluminiumoxidsubstrat, 12.7 x 12.7 x 1 mm, einseitig poliert, M-Ebene, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369338
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11369338 Je 1 1 Stück
11379338 5 Ea. 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 11369338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043246.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Aluminum Oxide Substrate, M Plane
Namenshinweis Polished One Side
Menge Je 1
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane and toluene. Insoluble in water and diethyl ether.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.