Learn More
Aluminiumoxidsubstrat, 12.7 x 12.7 x 1 mm, einseitig poliert, M-Ebene, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11379338
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11379338 5 Ea. 5 Stück
11369338 Je 1 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11379338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043246.KU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Oxide Substrate, M Plane
Namenshinweis Polished One Side
Menge 5 Ea.
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane and toluene. Insoluble in water and diethyl ether.