Learn More
Cole Parmer™ Pan Liner aus Aluminium
Artikelnummer. 10472772 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Menge:
500/Karton
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10472772
Marke: Cole Parmer™ 0101824
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Konzipiert für Feuchtebestimmungswaagen.
  • Für die Verwendung mit den Feuchtigkeitsbestimmungswaagen geeignet
  • Einwegprodukt
  • Ölfrei.
  • Ideal für allgemeine Gewichtungen und Dispensierungen.
  • Kompatibel mit offenen und geschlossenen Waagen.
  • Leicht konisch für besseres Stapeln.
Spezifikation
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Aluminium
Form Rund
Typ Wägeschiffchen
Menge 500/Karton
Breite (metrisch) 4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,313 in.
Tiefe (metrisch) 0,8 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 4 in.
Durchmesser (metrisch) 10,2 cm
Gewicht (metrisch) 2,5 G