Learn More
Aluminium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Al 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Description
Aluminum, plasma standard solution is used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry. It is also used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Aluminum plasma standard solution |
| Namenshinweis | Al 10000μg/mL |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | Al in 5% HCl |
| UN-Nummer | UN1789 |
| Löslichkeit | Miscible with water |
| Menge | 50 mL |
| Güte | Specpure |
Sécurité et traitement
- Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 10,000µg/ml
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.