Learn More
Aluminiumplatte, Legierung 6061, 9.53 mm (0.375 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 x 30 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441787 30 x 30 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15441787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042128.RF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum plate, Alloy 6061
Namenshinweis 9.53mm (0.375 in.) thick
Menge 30 x 30 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2315g/30x30cm
Form Platte
MDL-Nummer MFCD00214039
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.