Learn More
Brady™ Rettungswegschilder-PIC 358 (Rettungsweg nach links) - 297 x 148 - B-7525
Click to view available options
Höhe (metrisch):
297 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Specifica
Specifica
| Material | Aluminium, Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Dicke | 0,271 mm |
| Breite (metrisch) | 148 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 140 °C |
| Angezeigter Text | Fluchtweg nach links |
| Produkttyp | Fluchtwegzeichen |
| Farbe | Weiß auf Grün |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto