Learn More
Brady™ Warnschilder – Radioaktiv, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminum, Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 140 °C |
| Dicke | 0,271 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Form | Dreieckig |
| Angezeigter Text | Warnung vor radioaktiven Materialien oder ionisierenden Strahlung |
| Mehr anzeigen |