Learn More
Brady™ X1 PIC W017-TRI 315-AL-CRD/1
Artikelnummer. 15102819 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf gelb
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15102819 Schwarz auf gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15102819 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 828844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.75 €
    25.06 € / 1 Stück
    Sparen 3.69 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 315-AL-CRD/1
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 315 mm
Dicke 0,271 mm
Breite (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Dreieckig
Sprachen Weltweit
Angezeigter Text Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Produkttyp Sicherheitszeichen
Farbe Schwarz auf gelb