Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, aus Aluminium mit Überlaminierung aus Polyester
Click to view available options
Angezeigter Text:
1,5 1
1,6 1
3
4
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | ADR 1.6-297*297-B7525 |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Dicke | 1,016 mm |
| Breite (metrisch) | 297,00 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 – 140 °C |
| Form | Diamantförmig |
| Angezeigter Text | 1,6 1 |
| Farbe | Schwarz auf orange |