Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, aus Aluminium mit Überlaminierung aus Polyester
Artikelnummer. p-8003452
Change view
Click to view available options
Angezeigter Text:
1,5 1
1,6 1
3
4
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Angezeigter Text unitSize
11780234 1,5 1 1 Stück
11770244 3 1 Stück
11700254 4 1 Stück
11710244 1,6 1 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11780234
Marke: Brady™ 223594
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Alternate Part Number ADR 1.5-297*297-B7525
Material Aluminium
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 297 mm
Dicke 1,016 mm
Breite (metrisch) 297,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 – 140 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text 1,5 1
Farbe Schwarz auf orange