Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98.0 bis 102.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15672350 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15672350 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15652350 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15662350 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15672350 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 237086500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Summenformel AlH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 474.372
MDL-Nummer MFCD00149143
InChI-Schlüssel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym Kalinit, Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat, Kaliumalaundodecahydrat, Kalialaundodecahydrat, Aluminumkaliumdisulfat-Dodecahydrat, Alaun, Kalium, Dodekahydrat, Kaliumaluminiumsulfat-Dodecahydrat, Aluminumkaliumsulfat-Dodekahydrat, Kaliumaluminiumdisulfat-Dodecahydrat, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-Name Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 92 °C
Farbe Weiß
pH 3 bis 3.5 bei 20 °C
Menge 500 g
Strukturformel AlK(SO4)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 474.39 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 102.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver oder Kristalle
Dichte 1.757 g/ml bei 25 °C