Learn More
Aluminiumpulver, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Aussehen | Silver Gray powder |
| Dichte | 2.7g/cm3 |
| Menge | 25 g |
| Netzgröße | -325 Mesh |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Water reactive |
| Prozentgehaltsbereich | 99.97% (Metals basis) |
| Form | Pulver |
| Mehr anzeigen |