Learn More
Buerkle™ Profi Sampler Aluminium, komplett .
ProfiSampler Aluminium für Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten in den Explosionskategorien IIA, IIB und IIC. Mit Flaschengewinde GL45 (geeignet für Schott Glasflaschen 100 ml bis 1000 ml). Bei der Entnahme von Proben von brennbaren Flüssigkeiten muss das Gerät geerdet werden. Dazu sollten Erdungskabel und ggf. zusätzlich ein Antistatik-Set verwendet werden, siehe Zubehör.
Marke: Buerkle™ 5305-1100
724.97 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Benachrichtigungen:
Achtung!Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Beschreibung
Das ProfiSampler Aluminiumset besteht aus einer Vakuumpumpe aus Aluminium, mit Füßen und Entlüftungsventil und Flaschengewinde GL 45, Glasflasche 500 ml, fünf Saugröhrchen (schwarzes PA) 220 cm lang und elektrisch leitfähig, Schlauchschneider, Messingschlauchgewicht, 20 Seal-it Flaschendichtungen und einem Erdungskabel.- Steht für Stabilität und Sicherheit auf drei Fußstützen
- Füllstandskontrolle, automatischer Rückfluss und Überfüllsicherung durch integriertes Entlüftungsventil
- Erhältlich mit Saugschlauch aus PE, PA und PTFE, wo höchste Reinheit erforderlich ist
- Kann zur einfacheren Probenahme mit geraden Saugrohren geliefert werden, einschließlich eines Transportkoffers für den bequemen Transport und die Entsorgung der Saugrohre
- Saugvolumen 200 ml, Saugdruck 0,5 bar
- Saughöhe von der Flüssigkeitsoberfläche 5 m
- Probenflaschen sind in verschiedenen Materialien und Größen erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar |