Learn More
Wesbart™ Gestelle aus Aluminium
Artikelnummer. 11746354
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 Magazine
120 Magazine
144 Magazine
150 Magazine
200 Magazine
25 Magazine
36 Magazine
360 Magazine
50 Magazine
600 Magazine
84 Magazine
Modell:
WB08/12
WB08/14
WB08/24
WB08/30
WB10/20
WB11/14
WB11/30
WB12/12
WB17/24
WB23/30
WB25/14
WB25/30
Durchmesser (metrisch) Well:
12 mm
14 mm
20 mm
24 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Modell Durchmesser (metrisch) Well unitSize
11746354 25 Magazine WB08/30 30 mm 1 Stück
11742353 50 Magazine WB11/30 30 mm 1 Stück
11797223 100 Magazine WB23/30 30 mm 1 Stück
11716324 144 Magazine WB08/12 12 mm 1 Stück
11716464 200 Magazine WB11/14 14 mm 1 Stück
11736324 100 Magazine WB08/14 14 mm 1 Stück
11736334 36 Magazine WB08/24 24 mm 1 Stück
11706404 84 Magazine WB10/20 20 mm 1 Stück
11742553 120 Magazine WB17/24 24 mm 1 Stück
11707243 600 Magazine WB25/14 14 mm 1 Stück
11792363 360 Magazine WB12/12 12 mm 1 Stück
11797243 150 Magazine WB25/30 30 mm 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 11746354
Marke: Wesbart™ WB08/30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Divided Tray is designed to be placed in a horizontal/vertical cold store or be free standing. The body is made of anodized aluminum, while the dividers are made from 0.5 mm non-anodized aluminum. Trays are provided in a range of capacities and with varying cell sizes (∼10 mm – 30 mm).
  • Produkttyp: Unterteiltes Tablett
  • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
  • Teilermaterial: Nicht eloxiertes Aluminium
Spezifikation
Aufnahmevermögen 25 Magazine
Material Aluminium
Form Quadratisch
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung bei niedrigen Temperaturen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgeräte
Modell WB08/30
Länge (metrisch) 154 mm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 30 mm
Durchmesser (metrisch) Well 30 mm
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät
Array 5 x 5
Breite (metrisch) 154 mm