Learn More
Wesbart™ Gestelle aus Aluminium
Artikelnummer. p-8011113
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 Magazine
120 Magazine
144 Magazine
150 Magazine
200 Magazine
25 Magazine
36 Magazine
360 Magazine
50 Magazine
600 Magazine
84 Magazine
Modell:
WB08/12
WB08/14
WB08/24
WB08/30
WB10/20
WB11/14
WB11/30
WB12/12
WB17/24
WB23/30
WB25/14
WB25/30
Durchmesser (metrisch) Well:
12 mm
14 mm
20 mm
24 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11746354
Marke: Wesbart™ WB08/30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Divided Tray is designed to be placed in a horizontal/vertical cold store or be free standing. The body is made of anodized aluminum, while the dividers are made from 0.5 mm non-anodized aluminum. Trays are provided in a range of capacities and with varying cell sizes (∼10 mm – 30 mm).
  • Produkttyp: Unterteiltes Tablett
  • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
  • Teilermaterial: Nicht eloxiertes Aluminium
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät
Array 5 x 5
Aufnahmevermögen 25 Magazine
Material Aluminium
Form Quadratisch
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung bei niedrigen Temperaturen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgeräte
Modell WB08/30
Länge (metrisch) 154 mm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 154 mm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 30 mm
Durchmesser (metrisch) Well 30 mm