Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Rahmenstangenplattform, Aluminium
Artikelnummer. 11797583 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15,75 x 12 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11797583 15,75 x 12 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11797583 Lieferant Cole-Parmer™ Essentials Lieferanten-Nr. 0805930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00 €
    357.55 € / 1 Stück
    Sparen 86.45 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 10-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie die Rahmenstangenplattform, um Ihre spezifischen Laborgeräte zu stützen.
  • Zur Unterstützung Ihrer Laborgeräte an Laborgestellen oder Ständern.
  • Die runde Platte verfügt über einen erhöhten Rand, der verhindert, dass Ihr Gerät herunterfällt.
    • Erfordert einen zusätzlichen Anschluss, um Klemmen an Rahmen oder anderen Geräten zu befestigen.
  • Die rechteckigen Platten verfügen über einen integrierten Verbinder.
Specifications
Material Aluminium
Abmessungen (L x B) 15,75 x 12 in.
Länge (angloamerikanisch) 15,75 in.
Länge (metrisch) 400 mm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 304,8 mm
Produkttyp Rechteckige Trägerplatte
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für spezielle Laborgeräte
Menge Je 1