Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Aluminiumringe mit Haken
Artikelnummer. 11993351
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
11993351 Aluminium 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 11993351
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01102514
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Aluminium. Lenz Laborglasinstrumente™ Aluminiumringe mit Haken eignen sich perfekt zum Befestigen von Schraubenfedern und zum Sichern von Anschlüssen konischer Teile. Die Ringe verhindern das Abbrechen und Abstoßen von Glashaken.
  • Aus Aluminium
  • Verhindert Bruch und Abstoßung von Glashaken
Spezifikation
Material Aluminium
Verpackungsmenge 10