Learn More
Aluminiumstab, 22 mm (0.87 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386867
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
Packungsgröße:
25 Zentimeter
5 Zentimeter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11386867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010778.BQ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum rod
Namenshinweis 22mm (0.87 in.) dia.
Menge 5 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈10.35g/cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic