Learn More
Aluminiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Packungsgröße:
25 Zentimeter
4 Stück
5 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum rod |
| Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. |
| Menge | 5 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈0.87g/cm |
| Form | Stange |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.999% |
| Güte | Puratronic |