Learn More
Bochem™ Aluminiumstäbe
Click to view available options
Länge (metrisch) Stab:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aluminium
- Ohne Gewinde
- Größen variieren
- Für Stativ
- 12 D/O
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Länge (metrisch) Stab | 1000 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stange | Durchmesser 12 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stativbasis |