Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Runde Trägerplatte
Artikelnummer. 11705359 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
11705359 Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11705359 Lieferant Cole-Parmer™ Essentials Lieferanten-Nr. 0802716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.14 €
    99.53 € / 1 Stück
    Sparen 68.61 €
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dieser runden Stützplatte können Sie Ihre spezifischen Laborgeräte optimal fixieren.
  • Zur Befestigung Ihrer Laborgeräte an Laborgestellen oder Ständern.
  • Die runde Platte verfügt über einen erhöhten Rand, der verhindert, dass Ihr Gerät herunterfällt.
  • Erfordert einen zusätzlichen Anschluss, um Klemmen an Rahmen oder anderen Geräten zu befestigen.
  • Die rechteckigen Platten verfügen über einen integrierten Verbinder.
Spezifikation
Material Aluminium
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 152.4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stange 12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6 in.
Durchmesser (metrisch) Stange 0,5 in.
Produkttyp Spezielle Halterungen
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für spezielle Laborgeräte
Menge Je 1