Learn More
Aluminium-sec-butanolat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409983
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11409983
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13044.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Aluminum sec-butoxide is used to prepare photosensitive alumina gel films. It is also used in the preparation of microporous crystalline aluminophosphate AlPO-41 and alumina mesoporous material. It is used as a gelling agent of paint and ink and water repellent substance of wood. Further, it acts as an active catalyst and reducer of aldehydes and ketones. In addition to this, it is used to make high-surface-area alumina using 2,4-pentanedione as a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aluminium-sec-butanolat wird zur Herstellung von lichtempfindlichen Aluminiumoxid-Gelschichten verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von mikroporösem kristallinem Aluminophosphat AlPO-41 und mesoporösem Aluminiumoxidmaterial verwendet Es wird als Geliermittel für Farben und Tinte und als wasserabweisende Substanz für Holz verwendet. Darüber hinaus fungiert es als aktiver Katalysator und Reduzierer von Aldehyden und Ketonen. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Aluminiumoxid mit hoher Oberfläche mit 2,4-Pentandion als Chelatbildner verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Isopropylalkohol und Toluol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Metallen und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2269-22-9
Summenformel C12H30AlO3
Molekulargewicht (g/mol) 249.351
MDL-Nummer MFCD00009327
InChI-Schlüssel LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC-Name Aluminium;butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Spezifikation
Siedepunkt 200°C to 206°C (30mmHg)
Chemischer Name oder Material Aluminum sec-butoxide
Menge 100 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 3910908
Flammpunkt 27°C (82°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,isopropyl alcohol and toluene.
Formelmasse 246.32
Reinheit (%) 97%
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.439
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.967