Learn More
Aluminiumselenid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
It is used as a precursor to hydrogen selenide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum selenide |
| Farbe | Braun |
| Physikalische Form | Stücke |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN3283 |
| Merck Index | 14,361 |
| Löslichkeitsinformationen | Decomposes to Al203 and SeO2 in water |
| Formelmasse | 290.84 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum selenide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- P301-BEI VERSCHLUCKEN:.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P330-Mund ausspülen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P373-KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P410-Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.