Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolien RP-18 W/UV254, TLC-Platte
Artikelnummer. 10624171 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 8 cm
50 x 100 mm
5 x 20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10624171 4 x 8 cm -
10451862 10 x 10 cm 25 Stück
10624691 20 x 20 cm 25 Stück
10566711 5 x 20 cm 50 Stück
10246331 50 x 100 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10624171 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 818144
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung in Normal- oder Umkehrphasen-HPTLC. Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 Modifizierte Silikaphase sind Aluminiumplatten, die mit benetzbaren Schichten modifizierten Nano-Silikas beschichtet sind und mit rein organischen und organischen/wässrigen Lösungsmitteln und rein wässrigen Eluenten entwickelt werden können.
Zur Verwendung in Normal- oder Umkehrphasen-HPTLC.Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 Modified Silica Phase sind Aluminiumplatten, die mit benetzbaren Schichten modifizierter Nano-Kieselsäure beschichtet sind und mit rein organischen und organischen/wässrigen Lösungsmitteln und rein wässrigen Eluenten entwickelt werden können.
Alugram™ Aluminiumplatten sind einfach zu handhaben, leicht und flexibel. Die Platten haben eine hohe chemische Beständigkeit und sind für die meisten Lösungsmittel geeignet. Sie sind unzerbrechlich, aber leicht mit einer Schere zu schneiden, ohne dass das Silika abblättert.
  • Nano-Silika mit partieller Octadecyl-Modifikation, benetzbar mit Wasser
  • Normale Phasen- oder Umkehrphasen-Trennungsmodi
  • Kann mit Eluenten aus wasserfreien Lösungsmitteln bis zu wässrigen Gemischen verwendet werden
  • Indikator: säurebeständiges Produkt mit einer blassblauen Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
  • UV-absorbierende Substanzen erscheinen als dunkelblaue bis schwarze Flecken auf hellblauem Hintergrund
  • Polaritätsreihenfolge: Silica > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
  • Kohlenstoffgehalt 7,5 %
  • pH-Stabilität: 2-10
Spezifikation
Trägermaterial Alugramm-Aluminiumplatten
Material RP-18-W-Nano Silika 60 mit partieller Otadecyl-Modifikation
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 50er-Packung
Typ TLC-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) Empfohlene Anwendung: Aminophenole, Barbiturate, Konservierungsstoffe, Nukleobasen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Steroide, Tetracycline, Weichmacher (Phthalate)
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Abmessungen (L x B) 4 x 8 cm