Learn More
Brady™ Aluminiumschild: Wassernebel-Applikator – ISO 7010
Description
- Aluminium
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | F/F011/NT-ALU-100X100/1-B |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Dicke | 1.016 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 140 °C |
| Form | Quadratisch |
| Sprachen | Global |
| Show More |