Learn More
Brady™ Aluminiumschild: Wassernebel-Applikator – ISO 7010
Artikelnummer. 15634197
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
150 mm
200  mm
Höhe (metrisch):
100 mm
150  mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15634197 150 mm 150  mm 1 Stück
15624197 100 mm 100 mm 1 Stück
15644197 200  mm 200 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15634197
Marke: Brady™ 135953
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number F/F011/NT-ALU-150X150/1-B
Material Aluminium
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 150  mm
Dicke 1.016 mm
Breite (metrisch) 150 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Rot