Learn More
Brady™ Aluminiumschild: Wassernebel-Applikator – ISO 7010
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | F/F011/NT-ALU-200X200/1-B |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Dicke | 1.016 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 140 °C |
| Form | Quadratisch |
| Sprachen | Global |
| Mehr anzeigen |