Learn More
Aluminium, silberbeschichtetes Pulver, -200 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Ag 19 bis 21 wt%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051040
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11383908 25 g 25 Gramm
11393908 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11383908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040340.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Leitfähige Klebstoffe
Conductive adhesives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11145-27-0
Summenformel AlSi
Molekulargewicht (g/mol) 55.067
MDL-Nummer MFCD05865335
InChI-Schlüssel CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
IUPAC-Name Aluminium;Silikon
SMILES [Al].[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Namenshinweis Silver coated powder
Menge 25 g
Netzgröße −200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Gewicht 1.1g/cm3 to 1.7g/cm3
Form Pulver
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ag 19 to 21 wt%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum, silver coated powder
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.