Learn More
Aluminiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum slug |
| Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Menge | 100 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈0.54g/slug |
| Form | ≈0,54 g/Slug |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| IUPAC-Name | Aluminium |
| Reinheit (%) | 99.9995% |
| Güte | Puratronic |