Learn More
VACUUBRAND™ Kleine KF-Flansche aus Aluminium mit Schlauchdüse
Artikelnummer. 10672672 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10/6 mm
16/10 mm
25/10 mm
25/12 mm
25/8 mm
40/8 mm
Größe:
4 x 8 mm
6 x 10 mm
6 x 10 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Größe Packungsgröße
10672672 25/12 mm 10 x 15 mm 1 Stück
10738491 40/8 mm 6 x 10 mm 1 Stück
10587801 10/6 mm 4 x 8 mm 1 Stück
10558261 16/10 mm 7 x 12 mm 1 Stück
10622422 25/10 mm 7 x 12 mm 1 Stück
11980082 25/8 mm 6 x 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10672672 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20662518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.83 €
    33.60 € / 1 Stück
    Sparen 4.23 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vakuumsysteme mit kleinen Flanschen brauchen geeignete Komponenten, damit der Querschnitt der Verbindung vom System zur Vakuumpumpe konsistent bleibt.Mit unseren kleinen Flanschanschlüssen für Membranpumpen und elastischen Anschlusskomponenten kann die Pumpe in das Vakuumverteilungssystem integriert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 25/12 mm
Zur Verwendung mit Magnetbetätigte Ventile VV und VV C
Material Aluminium
Gesamtlänge (metrisch) 4 cm
Menge Je 1
Größe 10 x 15 mm
Typ Kleiner KF-Flansch