Learn More
Cole-Parmer™ Wägeschalen aus Aluminium, glattwandig
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- “Utility”-Mehrzweckschalen mit glatten Seiten und flachem Boden
- Ölfreie und nicht-beschichtet, ohne Lasche
- Die Schalenform erleichtert das Stapeln und Abgeben
- Einwegartikel
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 70 mL |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Aluminium |
| Form | Flach |
| Typ | Wägeschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Lagerung, Dispensierung, für allgemeine Probenahmen und für Testverfahren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung bei Anwendungen wie Abwiegen, Feuchtigkeitstests, Abwasseranalyse, Chemie und Pharmazeutik |
| Breite (metrisch) | 1.7 cm |
| Tiefe (metrisch) | 1.7 cm |
| Mehr anzeigen |