Learn More
Hellma Aluminiumdistanzstück für 2 mm optischer-Pfad-Zellen
Beschreibung
- Konstruktion aus Aluminium
- Für die Verwendung mit Zellen des optischen Signalwegs mit 2 mm
- Adapter für 10-mm-Küvettenhalter
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Abstandshalter/Adapter |
| Beschreibung | 38 x 12.5 x 8 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2-mm-Zellenadapter für 10-mm-Zellenhalter |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 mm-Zellenadapter für 10 mm-Zellenhalter, Spektralphotometer |