Learn More
Hellma™ ZWISCHENSTUECK 9MM FUER KUEVETTE KUEVETTE
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Abstandshalter |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Höhe (metrisch) | 9 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |