Learn More
Aluminiumkugeln, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051821
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11315969 25 Pc. 25 Stück
11325969 100 Pc. 100 Stück
15466415 500 Pc. 500 Stück
3 options
Artikelnummer. 11315969
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042030.KM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum spheres
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Menge 25 Pc.
Form Kugeln
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99%