Learn More
Aluminiumkugeln, 7.94 mm (0.31 Zoll) Durchmesser, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
500 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum spheres |
| Namenshinweis | 7.94mm (0.31 in.) dia. |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt% |
| Menge | 25 Pc. |
| Form | Kugeln |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99% |