Learn More
Sputterring aus Aluminium, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11365107 5 Ea. -
11355107 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040827.KU
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Menge 5 Ea.
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.999%