Learn More
Aluminum-Standard für ICP, 1000 μg/ml in 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10375832 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10375832
Marke: SPEX Certiprep PLAL12X
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Al1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7429-90-5, 7647-01-0, 7732-18-5
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Summenformel Al
MDL-Nummer MFCD00134029
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [Al]
IUPAC-Name Aluminium
Solvent or Matrix 2 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:33629
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat. No.2-5 % HNO3    1000 μg/ml    PLAL2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLAL2-3Y, -3X2-5 % Hcl    1000 μg/ml    PLAL1-2X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch