Learn More
Mettler Toledo™ Standardtiegel aus Aluminium
Artikelnummer. 15456091 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
15456091 40 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15456091 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 00026763
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Material Aluminium
Max. Temperatur (metrisch) 640 °C
Menge 1/Packung
Kapazität (metrisch) 40 μl
Außendurchmesser (metrisch) 6mm
Höhe (metrisch) 1,6mm
Product Type Standard-Schmelztiegel