Learn More
Brady™ Aufkleber aus Aluminium mit Überlaminierung aus Polyester
Artikelnummer. 11710264
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf rot
Weiß auf Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
11710264 Schwarz auf rot 1 Stück
11770264 Weiß auf Rot 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11710264
Marke: Brady™ 227592
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.1A-297*297-B7525
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 297 mm
Dicke 0,271 mm
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Rhomboid
Angezeigter Text Entzündliche Gase 2
Produkttyp Aufkleber für den Transport von Gefahrgut
Farbe Schwarz auf rot