Learn More
Aluminiumsulfat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum sulfate |
| Schmelzpunkt | 770°C |
| Namenshinweis | Extra Pure |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver und/oder Stückchen |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 15% min. (Al) Typical (Complexometry) |
| Strukturformel | Al2(SO4)3 |
| Merck Index | 15, 360 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Mehr anzeigen |