Learn More
Aluminiumsulfathydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aluminum sulfate hydrate is a chemical compound commonly used as a flocculating agent in the purification of drinking water and waste water treatment plants, and also in paper manufacturing. Used as coagulant in decolorization and COD removal of secondary yeast wastewater effluents. It is also plays a significant role in arsenic removal by coagulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum sulfate hydrate |
| Namenshinweis | hydrate |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 500 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Aussehen | White crystalline |
| Prozentgehaltsbereich | >97% |
| Dichte | 1.61 g/cm3 |
| Löslichkeitsinformationen | It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminum sulfate hydrate
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.