Learn More
Aluminiumsulfathydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256868
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11321749 500 g 500 Gramm
11311749 1 kg 1 Kilogramm
11331749 5 kg 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11321749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012362.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17927-65-0 | Al2O12S3 | 342.13 g/mol
Aluminum sulfate hydrate is a chemical compound commonly used as a flocculating agent in the purification of drinking water and waste water treatment plants, and also in paper manufacturing. Used as coagulant in decolorization and COD removal of secondary yeast wastewater effluents. It is also plays a significant role in arsenic removal by coagulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17927-65-0
Summenformel Al2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 342.13
MDL-Nummer MFCD00149136
InChI-Schlüssel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;hydrat
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum sulfate hydrate
Namenshinweis hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich >97%
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids.
Formelmasse 342.15 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White crystalline
Dichte 1.61 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum sulfate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.