Learn More
Aluminiumsulfat-Hydrat, 98 %, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15615150 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15615150 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15605150 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15615150 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 368458500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
> 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17927-65-0
Summenformel Al2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 342.13
MDL-Nummer MFCD00149136
InChI-Schlüssel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym Aluminumsulfathydrat, Dialuminiumtrisulfat-Hydrat, Aluminiumsulfat USP, Aluminumsulfat 2:3-Hydrat, Aluminiumsulfat USAN, Schwefelsäure, Aluminiumsalz 3:2 , Hydrat, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Aluminumsulfathydrat
Schmelzpunkt 86.5 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel Al2(SO4)3 · xH2O
UN-Nummer UN3260
IUPAC-Name Dialuminium; Trisulfat; Hydrat
Formelmasse 342.15 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Fest
Dichte 1.69 g/ml bei 25 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.