Learn More
Aluminiumsulfat-Hydrat, 98 %, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. p-7120155 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15615150 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15605150 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15615150
Marke: Honeywell-Fluka 368458500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
> 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17927-65-0
Summenformel Al2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 342.13
MDL-Nummer MFCD00149136
InChI-Schlüssel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym Aluminumsulfathydrat, Dialuminiumtrisulfat-Hydrat, Aluminiumsulfat USP, Aluminumsulfat 2:3-Hydrat, Aluminiumsulfat USAN, Schwefelsäure, Aluminiumsalz 3:2 , Hydrat, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminumsulfathydrat
Schmelzpunkt 86.5 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel Al2(SO4)3 · xH2O
UN-Nummer UN3260
IUPAC-Name Dialuminium; Trisulfat; Hydrat
Formelmasse 342.15 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Fest
Dichte 1.69 g/ml bei 25 °C