Learn More
Aluminiumsulfat-Hydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Ph. EUR., 100-110 %, 51.0-59.0 % Al2(SO4)3-Basis, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15641020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
20 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15641020
Marke: Honeywell-Fluka 1104425KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., 100 bis 110 %, 51.0 bis 59.0 % Al2(SO4)3-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-31-8
Summenformel Al2H36O30S3
Molekulargewicht (g/mol) 666.401
InChI-Schlüssel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, Patent-Alaun, Dialuminiumsulfat-Octadecahydrat, Aluminiumsulfat .18 H2O, Aluminiumsulfat.18 H2O, Aluminiumsulfat-Wasser 1/18, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminumsulfathydrat
Namenshinweis puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur.,100-110%, 51.0-59.0% Al2 (SO4)3-Basis
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 100 bis 110 %
Strukturformel Al2(SO4)3 · 18H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 666.43
Reinheit (%) 100 bis 110 %
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dichte 1.7 g/cm3