Learn More
Aluminiumsulfid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407208
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11357587 5 g 5 Gramm
11347587 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11357587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012851.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1302-81-4 | Al2S3 | 150.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1302-81-4
Summenformel Al2S3
Molekulargewicht (g/mol) 150.14
MDL-Nummer MFCD00014162
InChI-Schlüssel COOGPNLGKIHLSK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dialuminium(3+) trisulfanediide
SMILES [Al+3].[Al+3].[S--].[S--].[S--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum sulfide
Schmelzpunkt 1100°C
Farbe Gelb
Physikalische Form 0,64 cm (0,25 Zoll) und darunter
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich >99% (Metal basis)
Formelmasse 150.16
Geruch Like rotten eggs
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Yellowish granular
Dichte 2.02 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum sulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.