Learn More
VACUUBRAND™ T-Stück aus Aluminium mit Kleinflanschen
Artikelnummer. 10039560 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Größe:
30 x 60 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm
65 x 130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Größe unitSize
10039560 10/10/10 mm 30 x 60 mm 1 Stück
10273371 16/16/16 mm 40 x 80 mm 1 Stück
10450273 25/25/25 mm 50 x 100 mm 1 Stück
10589911 40/40/40 mm 65 x 130 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10039560 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20669500