Learn More
Bochem™ Doppelmuffe TECHNO, 5 - 22 mm
Marke:  Bochem™ 5670
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10237934
  • 63.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal zum Befestigen von Überkopf-Rührern. Winkel 90°.
Spannweite: 5 - 22mm
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
Techno Kreuzmuffe
Zum Stützen von Rührwerken
1 Packungen