Learn More
Aluminium-tert-Butoxid, TRC
Artikelnummer. 30308898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30308898 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30308898 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5758905G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum tert-Butoxide
CAS 556-91-2
Summenformel C4H10O.1/3Al
Menge 5 g
Synonym Aluminum tert-butoxide (6CI,7CI), tert-Butyl Alcohol Aluminum Salt, Aluminum t-Butoxide, Aluminum tert-Butanolate, Aluminum tert-Butylate, Aluminum tri-tert-Butoxide, Aluminum tris(tert-Butoxide), Aluminum tris(tert-Butylate), Tri-tert-Butoxyaluminum, Tris(2-methyl-2-propanolato)aluminum
InChI-Formel InChI=1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
SMILES CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
IUPAC-Name Tris[(2-methylpropan-2-yl)oxy]aluman
Molekulargewicht (g/mol) 83.11
Formelmasse 246.1776